Tlačiť
Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate, tech
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(4-Chlorophenyl)-3-(chlorosulphonyl)-4-(ethoxycarbonyl)-5-methylfuran, 2-(4-Chlorophenyl)-4-(ethoxycarbonyl)-5-methylfuran-3-sulphonyl chloride
OR018431-250MG OR018431-1G
APOSOR018431-250MGEA 274.38 EUR
APOSOR018431-250MG APOSOR018431-1G
Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate, tech
Ethyl 5-(4-chlorophenyl)-4-(chlorosulphonyl)-2-methyl-3-furoate
Vzorec: C₁₄H₁₂Cl₂O₅S
Mw: 363.213 g/mol
Teplota tavenia: 79…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01934803
Číslo CAS: 306936-30-1
OSN: 3261
ADR: 8 III