Tlačiť
2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 7-Carboxy-2-phenyl-1H-benzimidazole, 2-Phenyl-3H-benzimidazole-4-carboxylic acid
OR01760-500MG OR01760-250MG
APOSOR01760-500MGEA 307.23 EUR
APOSOR01760-500MG APOSOR01760-250MG
2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid 95%
2-Phenyl-1H-benzimidazole-7-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀N₂O₂
Mw: 238.241 g/mol
Teplota tavenia: 297…300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06245480
Číslo CAS: 66630-72-6