Tlačiť
2-Phenyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Phenyl-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid
OR01759-100MG OR01759-1G OR01759-250MG
APOSOR01759-100MGEA 66.59 EUR
APOSOR01759-100MG APOSOR01759-1G APOSOR01759-250MG
2-Phenyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
2-Phenyl-3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₁₀N₂O₂
Mw: 238.241 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06245479
Číslo CAS: 66630-70-4