Tlačiť
2,3-Diphenylpiperazine, 1-BOC protected
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Diphenylpiperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
OR01672-100MG OR01672-250MG OR01672-50MG
APOSOR01672-100MGEA 198.68 EUR
APOSOR01672-100MG APOSOR01672-250MG APOSOR01672-50MG
2,3-Diphenylpiperazine, 1-BOC protected
2,3-Diphenylpiperazine, 1-BOC protected
Vzorec: C₂₁H₂₆N₂O₂
Mw: 338.443 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660371
Číslo CAS: 886780-65-0