Tlačiť
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-(tert-Butyl)-2-thenoic acid, 5-(tert-Butyl)-2-carboxythiophene
OR01670-1G OR01670-5G
APOSOR01670-1GEA 51.74 EUR
APOSOR01670-1G APOSOR01670-5G
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(tert-Butyl)thiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₁₂O₂S
Mw: 184.255 g/mol
Teplota tavenia: 125…127 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01566583
Číslo CAS: 29212-25-7
OSN: 1759
ADR: 8 III