Tlačiť
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-[4-(tert-Butyl)phenyl]dimethylamine
OR015893-1G OR015893-5G OR015893-25G
APOSOR015893-1GEA 24.95 EUR
APOSOR015893-1G APOSOR015893-5G APOSOR015893-25G
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline 98%
4-(tert-Butyl)-N,N-dimethylaniline
Vzorec: C₁₂H₁₉N
Teplota varu: 250…253 °C
Hustota: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008833
Číslo CAS: 2909-79-7
EINECS: 220-824-6