Tlačiť
(2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butyric acid
OR01538-1G OR01538-250MG OR01538-5G
APOSOR01538-1GEA 151.01 EUR
APOSOR01538-1G APOSOR01538-250MG APOSOR01538-5G
(2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoic acid 98%
(2S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₈O₅
Mw: 254.279 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06245370
Číslo CAS: 195202-08-5