Tlačiť
Phenazine-1-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Carboxyphenazine, 1-Carboxydibenzo[b,e]pyrazine
OR01490-100MG OR01490-1G OR01490-250MG
APOSOR01490-100MGEA 132.77 EUR
APOSOR01490-100MG APOSOR01490-1G APOSOR01490-250MG
Phenazine-1-carboxylic acid
Phenazine-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₈N₂O₂
Teplota tavenia: 239…245 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00185184
Číslo CAS: 2538-68-3