Tlačiť
1-(Naphth-1-yl)piperazine dihydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Piperazin-1-yl)naphthalene dihydrochloride
OR0079-1G OR0079-250MG
APOSOR0079-1GEA 236.26 EUR
APOSOR0079-1G APOSOR0079-250MG
1-(Naphth-1-yl)piperazine dihydrochloride 97%
1-(Naphth-1-yl)piperazine dihydrochloride
Vzorec: C₁₄H₁₆N₂·2ClH
Teplota tavenia: >260 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03540959
Číslo CAS: 1188264-04-1
OSN: 1759
ADR: 8,III