Tlačiť
1-(Biphenyl-2-yl)piperazine dihydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Piperazin-1-yl)biphenyl dihydrochloride
OR0078-1G OR0078-500MG
APOSOR0078-1GEA 185.72 EUR
APOSOR0078-1G APOSOR0078-500MG
1-(Biphenyl-2-yl)piperazine dihydrochloride 97%
1-(Biphenyl-2-yl)piperazine dihydrochloride
Vzorec: C₁₆H₁₈N₂·2ClH
Teplota tavenia: 205…209 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094588
Číslo CAS: 769944-87-8