Tlačiť
Thulium(III) bromide hydrate 99,9%
Dodávateľ: Apollo Scientific
IN3592-10G IN3592-1G
APOSIN3592-10GEA 374.25 EUR
APOSIN3592-10G APOSIN3592-1G
Thulium(III) bromide hydrate 99,9%
Thulium(III) bromide hydrate
Vzorec: Tm·Br₃·H₂O
Teplota tavenia: 952 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150441
Číslo CAS: 226419-26-7