Tlačiť
Silikagel 99,999%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
IN3199-100G IN3199-25G
APOSIN3199-100GEA 282.79 EUR
APOSIN3199-100G APOSIN3199-25G
Silikagel 99,999%
Silicon dioxide
Vzorec: SiO₂
Hustota: 2,6 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 14808-60-7