Tlačiť
Tenuazonic acid, copper salt 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIT1600-10MG BIT1600-1MG BIT1600-5MG
APOSBIT1600-10MGEA 627.36 EUR
APOSBIT1600-10MG APOSBIT1600-1MG APOSBIT1600-5MG
Tenuazonic acid, copper salt 99%
Tenuazonic acid, copper salt
Vzorec: Cu(C₁₀H₁₄NO₃)₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00083505
OSN: 2811
ADR: 6.1,III