Tlačiť
Thiol-PEG2-acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
BIPG1836-250MG BIPG1836-500MG
APOSBIPG1836-250MGEA 414.58 EUR
APOSBIPG1836-250MG APOSBIPG1836-500MG
Thiol-PEG2-acid
Thiol-PEG2-acid
Vzorec: C₇H₁₄O₄S
Mw: 194.249 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD24503001
Číslo CAS: 1379649-73-6