Tlačiť
t-Boc-N-Amido-PEG2-Azide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
BIPG1820-1G BIPG1820-5G BIPG1820-250MG
APOSBIPG1820-1GEA 223.91 EUR
APOSBIPG1820-1G APOSBIPG1820-5G APOSBIPG1820-250MG
t-Boc-N-Amido-PEG2-Azide 98%
t-Boc-N-Amido-PEG2-Azide
Vzorec: C₁₁H₂₂N₄O₄
Mw: 274.317 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD23380094
Číslo CAS: 950683-55-3