Tlačiť
m-PEG2-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(2-Methoxyethoxy)ethanamine
BIPG1580-1G BIPG1580-5G
APOSBIPG1580-1GEA 137.79 EUR
APOSBIPG1580-1G APOSBIPG1580-5G
m-PEG2-amine
m-PEG2-amine
Vzorec: C₅H₁₃NO₂
Mw: 119.162 g/mol
Hustota: 0.958 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09032941
Číslo CAS: 31576-51-9
OSN: 2810
ADR: 6.1 III