Tlačiť
Hydroxy-PEG-5-t-butyl ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Hydroxy-PEG5-Boc, tert-Butyl 1-hydroxy-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecan-18-oate
BIPG1451-500MG BIPG1451-250MG BIPG1451-1G
APOSBIPG1451-500MGEA 249.5 EUR
APOSBIPG1451-500MG APOSBIPG1451-250MG APOSBIPG1451-1G
Hydroxy-PEG-5-t-butyl ester
Hydroxy-PEG-5-t-butyl ester
Vzorec: C₁₇H₃₄O₈
Hustota: 1,071 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD20926402
Číslo CAS: 850090-09-4