Tlačiť
Hydroxy-PEG6-acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Hydroxy-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oic acid
BIPG1431-250MG BIPG1431-1G BIPG1431-500MG
APOSBIPG1431-250MGEA 208.29 EUR
APOSBIPG1431-250MG APOSBIPG1431-1G APOSBIPG1431-500MG
Hydroxy-PEG6-acid
Hydroxy-PEG6-acid
Vzorec: C₁₅H₃₀O₉
Mw: 354.393 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22574804
Číslo CAS: 1347750-85-9