Tlačiť
Hydroxy-PEG4-acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Hydroxy-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oic acid
BIPG1430-250MG BIPG1430-500MG BIPG1430-1G
APOSBIPG1430-250MGEA 149.81 EUR
APOSBIPG1430-250MG APOSBIPG1430-500MG APOSBIPG1430-1G
Hydroxy-PEG4-acid
Hydroxy-PEG4-acid
Vzorec: C₁₁H₂₂O₇
Mw: 266.288 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22574805
Číslo CAS: 937188-59-5