Tlačiť
Amino-PEG24-alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIPG1053-100MG BIPG1053-50MG
APOSBIPG1053-100MGEA 596.03 EUR
APOSBIPG1053-100MG APOSBIPG1053-50MG
Amino-PEG24-alcohol
Amino-PEG24-alcohol
Vzorec: C₄₈H₉₉NO₂₄
Mw: 1074.29 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD21363266
Číslo CAS: 933789-97-0