Tlačiť
Amino-PEG7-alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: NH2-PEG7, 20-Amino-3,6,9,12,15,18-hexaoxaicosan-1-ol
BIPG1049-100MG BIPG1049-250MG BIPG1049-500MG
APOSBIPG1049-100MGEA 99.34 EUR
APOSBIPG1049-100MG APOSBIPG1049-250MG APOSBIPG1049-500MG
Amino-PEG7-alcohol
Amino-PEG7-alcohol
Vzorec: C₁₄H₃₁NO₇
Mw: 325.398 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28385479
Číslo CAS: 1425973-14-3