Tlačiť
Amino-PEG6-alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 17-Amino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecan-1-ol
BIPG1048-100MG BIPG1048-250MG BIPG1048-500MG
APOSBIPG1048-100MGEA 74.9 EUR
APOSBIPG1048-100MG APOSBIPG1048-250MG APOSBIPG1048-500MG
Amino-PEG6-alcohol
Amino-PEG6-alcohol
Vzorec: C₁₂H₂₇NO₆
Mw: 281.346 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD22200781
Číslo CAS: 39160-70-8