Tlačiť
Amino-PEG2-acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Amino-PEG2-C2-acid, α-amine-ω-propionic acid diethylene glycol, H2N-PEG2-CH2CH2COOH, 3-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)propanoic acid, 3-[2-(2-Aminoethoxy)ethoxy]-propanoic acid
BIPG1031-100MG BIPG1031-250MG BIPG1031-1G
APOSBIPG1031-100MGEA 82.92 EUR
APOSBIPG1031-100MG APOSBIPG1031-250MG APOSBIPG1031-1G
Amino-PEG2-acid
Amino-PEG2-acid
Vzorec: C₇H₁₅NO₄
Mw: 177.198 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD20926377
Číslo CAS: 791028-27-8