Tlačiť
4-Fluoro-3-nitrophenyl azide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIPA100-100MG BIPA100-1G
APOSBIPA100-100MGEA 158.04 EUR
APOSBIPA100-100MG APOSBIPA100-1G
4-Fluoro-3-nitrophenyl azide
4-Fluoro-3-nitrophenyl azide
Photo affinity labelling
Vzorec: C₆H₃FN₄O₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00036215
Číslo CAS: 28166-06-5
EINECS: 248-878-6
OSN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III