Tlačiť
Propionylleupeptin hemisulphate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Propionyl-Leu-Leu-Arg-al hemisulphate
BIMI0874-100MG BIMI0874-25MG
APOSBIMI0874-100MGEA 265.17 EUR
APOSBIMI0874-100MG APOSBIMI0874-25MG
Propionylleupeptin hemisulphate
Propionylleupeptin hemisulphate
Inhibitor of serine and cysteine proteases
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00171338
Číslo CAS: 24365-46-6