Tlačiť
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Amino-3-(3-fluorophenyl)propionic acid, H-DL-Phe(3-F)-OH
BIF4028-1G BIF4028-5G
APOSBIF4028-1GEA 24.91 EUR
APOSBIF4028-1G APOSBIF4028-5G
3-Fluoro-DL-phenylalanine
3-Fluoro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Mw: 183.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004273
Číslo CAS: 456-88-2