Tlačiť
2,3-dimethyl-1-(2,2,2-trichloroethoxysulphuryl)imidazolium triflate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-dimethyl-1-((2,2,2-trichloroethoxy)sulphonyl)-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
BICR143-1G BICR143-5G
APOSBICR143-1GEA 356.5 EUR
APOSBICR143-1G APOSBICR143-5G
2,3-dimethyl-1-(2,2,2-trichloroethoxysulphuryl)imidazolium triflate
2,3-dimethyl-1-(2,2,2-trichloroethoxysulphuryl)imidazolium triflate
Vzorec: C₇H₁₀Cl₃N₂O₃S·CF₃O₃S
Mw: 457.659 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27664964
Číslo CAS: 1185733-70-3