Tlačiť
(S)-Boc-α-methyl-phenylglycine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N,(S)-Boc-α-methyl-phenylglycine
BICR126-1G BICR126-5G
APOSBICR126-1GEA 505.91 EUR
APOSBICR126-1G APOSBICR126-5G
(S)-Boc-α-methyl-phenylglycine
(S)-Boc-α-methyl-phenylglycine
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₄
Mw: 265.305 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD11052916
Číslo CAS: 802541-88-4