Tlačiť
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-O-trityl-β-D-glucopyranose ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: NSC 404268, 1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-O-triphenylmethyl-β-D-glucopyranose
BICL4370-1G BICL4370-500MG BICL4370-2G
APOSBICL4370-1GEA 559.18 EUR
APOSBICL4370-1G APOSBICL4370-500MG APOSBICL4370-2G
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-O-trityl-β-D-glucopyranose ≥98%
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-O-trityl-β-D-glucopyranose
Vzorec: C₃₃H₃₄O₁₀
Mw: 590.617 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00076150
Číslo CAS: 37074-90-1