Tlačiť
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose 1-salicylate ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose 1-(2-hydroxybenzoate)
BICL4367-1G BICL4367-5G BICL4367-2G
APOSBICL4367-1GEA 320.85 EUR
APOSBICL4367-1G APOSBICL4367-5G APOSBICL4367-2G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose 1-salicylate ≥98%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranose 1-salicylate
Vzorec: C₂₁H₂₄O₁₂
Mw: 468.408 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973647
Číslo CAS: 32748-59-7