Tlačiť
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Thiocresyl 4,6-O-benzylidene-β-D-galactopyranoside, Tolyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside
BICL4356-1G BICL4356-5G BICL4356-2G
APOSBICL4356-1GEA 289.21 EUR
APOSBICL4356-1G APOSBICL4356-5G APOSBICL4356-2G
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside ≥98%
4-Methylphenyl 4,6-O-benzylidene-1-thio-β-D-galactopyranoside
Vzorec: C₂₀H₂₂O₅S
Mw: 374.451 g/mol
Teplota tavenia: 152…156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973630
Číslo CAS: 161007-96-1