Tlačiť
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline sulphate, sodium salt ≥95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5,7-Dichloro-8-(hydrogen sulphate)-8-quinolinol sodium salt
BICL4299-10MG BICL4299-5MG
APOSBICL4299-10MGEA 1117.93 EUR
APOSBICL4299-10MG APOSBICL4299-5MG
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline sulphate, sodium salt ≥95%
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline sulphate, sodium salt
Teplota tavenia: 240…245 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo CAS: 58698-96-7