Tlačiť
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5,7-Dichloro-8-quinolinyl β-D-glucopyranosiduronic acid
BICL4298-10MG BICL4298-2MG BICL4298-5MG
APOSBICL4298-10MGEA 1761.27 EUR
APOSBICL4298-10MG APOSBICL4298-2MG APOSBICL4298-5MG
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide ≥98%
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline β-D-glucuronide
Vzorec: C₁₅H₁₃Cl₂NO₇
Mw: 390.172 g/mol
Teplota tavenia: 175…178 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD29924273
Číslo CAS: 40951-47-1