Tlačiť
1,3,4-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-L-fucopyranose ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,3,4-Tri-O-acetyl-2,6-dideoxy-2-fluoro-L-galactopyranose
BICL4279-10MG BICL4279-25MG BICL4279-50MG
APOSBICL4279-10MGEA 320.85 EUR
APOSBICL4279-10MG APOSBICL4279-25MG APOSBICL4279-50MG
1,3,4-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-L-fucopyranose ≥98%
1,3,4-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-L-fucopyranose
Vzorec: C₁₂H₁₇FO₇
Mw: 292.258 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD22124251
Číslo CAS: 188783-78-0