Tlačiť
Propargyl α-D-galactopyranoside ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Propynyl α-D-galactopyranoside, 2-Propyn-1-yl α-D-galactoside
BICL4265-100MG BICL4265-250MG BICL4265-500MG
APOSBICL4265-100MGEA 462.25 EUR
APOSBICL4265-100MG APOSBICL4265-250MG APOSBICL4265-500MG
Propargyl α-D-galactopyranoside ≥98%
Propargyl α-D-galactopyranoside
Vzorec: C₉H₁₄O₆
Mw: 218.204 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD15145085
Číslo CAS: 913074-13-2