Tlačiť
Propargyl α-D-mannopyranoside ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Propyn-1-yl α-D-mannoside, Propargyl ALPHA-D-mannopyranoside, 2-Propynyl α-D-mannopyranoside
BICL4262-100MG BICL4262-250MG BICL4262-500MG
APOSBICL4262-100MGEA 559.18 EUR
APOSBICL4262-100MG APOSBICL4262-250MG APOSBICL4262-500MG
Propargyl α-D-mannopyranoside ≥98%
Propargyl α-D-mannopyranoside
Vzorec: C₉H₁₄O₆
Mw: 218.204 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD19980990
Číslo CAS: 854262-01-4