Propargyl α-D-mannopyranoside ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2-Propyn-1-yl α-D-mannoside, Propargyl ALPHA-D-mannopyranoside, 2-Propynyl α-D-mannopyranoside
BICL4262-100MG
BICL4262-250MG
BICL4262-500MG
APOSBICL4262-100MGEA
559.18
EUR
APOSBICL4262-100MG
APOSBICL4262-250MG
APOSBICL4262-500MG
Propargyl α-D-mannopyranoside ≥98%
Propargyl α-D-mannopyranoside
Vzorec:
C₉H₁₄O₆ Mw: 218.204 g/mol Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD19980990 Číslo CAS: 854262-01-4 |