Tlačiť
2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl azide ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
BICL4250-1G BICL4250-2G BICL4250-5G
APOSBICL4250-1GEA 447.83 EUR
APOSBICL4250-1G APOSBICL4250-2G APOSBICL4250-5G
2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl azide ≥98%
2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-xylopyranosyl azide
Vzorec: C₁₁H₁₅N₃O₇
Mw: 301.253 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00216970
Číslo CAS: 53784-33-1