Tlačiť
3-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-(3-nitrophenoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BICL4247-100MG BICL4247-250MG
APOSBICL4247-100MGEA 122.74 EUR
APOSBICL4247-100MG APOSBICL4247-250MG
3-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside ≥98%
3-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₈
Mw: 301.249 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00067358
Číslo CAS: 52571-71-8