Tlačiť
4-Aminophenyl α-D-mannopyranoside ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2R,3S,4S,5S,6R)-2-(4-Aminophenoxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BICL4240-100MG BICL4240-250MG
APOSBICL4240-100MGEA 196.55 EUR
APOSBICL4240-100MG APOSBICL4240-250MG
4-Aminophenyl α-D-mannopyranoside ≥98%
4-Aminophenyl α-D-mannopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₇NO₆
Teplota tavenia: 165…166 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00067366
Číslo CAS: 34213-86-0