Tlačiť
1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3a'R,4S,7'S,7a'S)-2,2,2',2'-Tetramethyltetrahydrospiro[[1,3]dioxolane-4,6'-[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran]-7'-ol, β-D-Fructose diacetonide
BICL4236-10G BICL4236-2G BICL4236-5G
APOSBICL4236-10GEA 1117.93 EUR
APOSBICL4236-10G APOSBICL4236-2G APOSBICL4236-5G
1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose ≥98%
1,2:4,5-Di-O-isopropylidene-β-D-fructopyranose
Vzorec: C₁₂H₂₀O₆
Teplota tavenia: 118…119 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00067639
Číslo CAS: 25018-67-1