Tlačiť
2-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BICL4229-100MG BICL4229-250MG BICL4229-500MG
APOSBICL4229-100MGEA 415.16 EUR
APOSBICL4229-100MG APOSBICL4229-250MG APOSBICL4229-500MG
2-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside ≥98%
2-Nitrophenyl α-D-galactopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₈
Mw: 301.249 g/mol
Teplota tavenia: 150…151 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00069785
Číslo CAS: 19887-85-5