Tlačiť
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-glucopyranose ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Azido-2-deoxy-D-glucose peracetate, 1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-glucopyranose, 2-Azido-2-deoxy-D-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate
BICL4228-2G BICL4228-5G BICL4228-1G
APOSBICL4228-2GEA 798.64 EUR
APOSBICL4228-2G APOSBICL4228-5G APOSBICL4228-1G
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-glucopyranose ≥98%
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-glucopyranose
Vzorec: C₁₄H₁₉N₃O₉
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07778213
Číslo CAS: 171032-74-9