Tlačiť
2,3,4-Tri-O-acetyl-1,6-diazido-1,6-dideoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2,3,4-Tri-O-acetyl-6-azido-6-deoxy-β-D-glucopyranosyl azide
BICL4213-250MG BICL4213-500MG BICL4213-100MG
APOSBICL4213-250MGEA 718.81 EUR
APOSBICL4213-250MG APOSBICL4213-500MG APOSBICL4213-100MG
2,3,4-Tri-O-acetyl-1,6-diazido-1,6-dideoxy-β-D-glucopyranoside ≥98%
2,3,4-Tri-O-acetyl-1,6-diazido-1,6-dideoxy-β-D-glucopyranoside
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 106192-56-7