Tlačiť
Methyl (4-methylphenyl 2,3,4-tri-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranosid)uronate ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Tolyl 2,3,4-tri-O-acetyl-1-thio-β-D-glucuronic acid methyl ester, (2S,3S,4S,5R,6S)-2-(methoxycarbonyl)-6-(p-tolylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, Thiocresyl 2,3,4-tri-O-acetyl-β-D-glucuronic acid methyl ester
BICL4149-1G BICL4149-250MG
APOSBICL4149-1GEA 2437.01 EUR
APOSBICL4149-1G APOSBICL4149-250MG
Methyl (4-methylphenyl 2,3,4-tri-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranosid)uronate ≥99%
Methyl (4-methylphenyl 2,3,4-tri-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranosid)uronate
Vzorec: C₂₀H₂₄O₉S
Mw: 440.464 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18643077
Číslo CAS: 61025-09-0