Tlačiť
4-Methylphenyl 6-O-acetyl-2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-α-D-glucopyranoside ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Tolyl 6-O-acetyl-2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-α-D-glucopyranoside, Thiocresyl 6-O-acetyl-2,3,4-tri-O-benzyl-α-D-glucopyranoside
BICL4146-1G BICL4146-2G BICL4146-500MG
APOSBICL4146-1GEA 782.59 EUR
APOSBICL4146-1G APOSBICL4146-2G APOSBICL4146-500MG
4-Methylphenyl 6-O-acetyl-2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-α-D-glucopyranoside ≥99%
4-Methylphenyl 6-O-acetyl-2,3,4-tri-O-benzyl-1-thio-α-D-glucopyranoside