Tlačiť
Mycophenolic acid acyl-β-D-glucuronide ≥90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BICL4132-1MG BICL4132-5MG BICL4132-2MG
APOSBICL4132-1MGEA 448.46 EUR
APOSBICL4132-1MG APOSBICL4132-5MG APOSBICL4132-2MG
Mycophenolic acid acyl-β-D-glucuronide ≥90%
Mycophenolic acid acyl-β-D-glucuronide
Vzorec: C₂₃H₂₈O₁₂
Teplota varu: 805 °C
Teplota tavenia: 90 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD11977846
Číslo CAS: 99043-04-6