Tlačiť
1-O-Galloyl β-D-glucopyranoside ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: β-D-Glucogallin, 1-O-(3,4,5-Trihydroxybenzoyl)-β-D-glucopyranoside, β-D-Glucose gallate
BICL4108-250MG BICL4108-50MG BICL4108-100MG
APOSBICL4108-250MGEA 1578.42 EUR
APOSBICL4108-250MG APOSBICL4108-50MG APOSBICL4108-100MG
1-O-Galloyl β-D-glucopyranoside ≥98%
1-O-Galloyl β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₃H₁₆O₁₀
Teplota tavenia: 200…205 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD11975493
Číslo CAS: 13405-60-2