Tlačiť
Formononetin-7-O-β-D-glucuronide, sodium salt ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BICL4100-10MG BICL4100-25MG BICL4100-5MG
APOSBICL4100-10MGEA 480.14 EUR
APOSBICL4100-10MG APOSBICL4100-25MG APOSBICL4100-5MG
Formononetin-7-O-β-D-glucuronide, sodium salt ≥99%
Formononetin-7-O-β-D-glucuronide, sodium salt
Teplota tavenia: 247…250 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo CAS: 18524-03-3