Tlačiť
Ethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Acetoxymethyl)-6-(ethylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
BICL4095-10G BICL4095-5G
APOSBICL4095-10GEA 328.92 EUR
APOSBICL4095-10G APOSBICL4095-5G
Ethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside ≥99%
Ethyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-1-thio-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₆H₂₄O₉S
Mw: 392.4214 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04114310
Číslo CAS: 52645-73-5