Tlačiť
2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside ≥98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BICL4069-10MG BICL4069-5MG BICL4069-2MG
APOSBICL4069-10MGEA 1496.5 EUR
APOSBICL4069-10MG APOSBICL4069-5MG APOSBICL4069-2MG
2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside ≥98%
2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₁₂H₁₃FN₂O₉
Mw: 348.238 g/mol
Teplota tavenia: 83…86 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00132931
Číslo CAS: 111495-86-4